Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Endohall
Produktkod. 15453629
Change view
Kvantitet:
20 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
20mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15453629 100 mg 100mg
15443629 20 mg 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15453629 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J60948.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
En måttligt potent hämmare av proteinfosfatas 2A
Endohall används som en hämmare av PP2A-fosfatasaktivitet. Det används också som avlövningsmedel. Det används som en celladhesionshämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145-73-3
Molekylformel C8H10O5
Synonym 7-oxabicyklo[2.2.1]heptan-2,3-dikarboxylsyra
Specifikationer
Kvantitet 100 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) En måttligt potent hämmare av proteinfosfatas 2A
Formel vikt 186,20 g/mol
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.