Läs mer
Lonza™ Endotelbasalt medium
Produktkod. 11675420
Change view
:
Produkttyp: Endothelial Basal Medium
Produktkod.
11675420 Produkttyp: Endothelial Basal Medium
1 options
Produktkod. 11675420 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer CC3121
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Välj från en mängd olika endotelcelltillväxtmedia för en enkel odling av primära endotelceller. Endothelial Basal Medium är en del av en samling verktyg som är optimerade för att odla vissa celltyper.
Medieprodukter levereras i flera format:
  • Basal Medium -– innehåller inga tillväxtfaktorer, cytokiner eller kosttillskott
  • SingleQuots™ Utrustning– tillväxtfaktorer, cytokiner och kosttillskott
  • BulletKit™ –basalt medium och SingleQuots™ Kit förpackat tillsammans
Följande endotelcelltillväxtmedium BulletKits™ finns tillgängliga:
  • EGM™ -2 BulletKit™ – Optimerad för vissa HUVECs, aorta- och lungartärendotelceller. Innehåller 2% FBS och VEGF för snabb spridning. Innehåller inte BBE.
  • EGM™ BulletKit™ –Optimerad för HUVECs katt. inga. CC-2517 och CC-2519, innehåller 2 % FBS och BBE. Innehåller inte exogent VEGF.
  • Ny! EGM™ -Plus BulletKit™ – Förbättrad version av EGM™ Medium. Optimerad för HUVECs katt. inga. CC-2935. Innehåller 2% FBS och BBE. Innehåller inte exogent VEGF. Snabbare spridning än HUVEC isolerade i EGM™ Medium.
  • EGM™ -2MV BulletKit™ – Krans- och höftbensartär, humana mikrovaskulära endotelceller, innehåller 5 % FBS och VEGF för snabb proliferation. Innehåller inte BBE.
  • EGM™ -MV BulletKit™ – Bovina mikrovaskulära celler, innehåller 5 % FBS och BBE. Innehåller inte exogent VEGF.
Beställningsinfo
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Basal Medium