Läs mer
Lonza™ Endothelial Cell Growth Medium-2 Bullet Kit
Produktkod. 11645440
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11645440 1 Kit Varje
1 options
Produktkod. 11645440 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer CC3162
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Välj från en mängd olika endotelcelltillväxtmedia för en enkel odling av primära endotelceller. Endotelcelltillväxtmedium-2 Bulletkit är en del av en samling verktyg som är optimerade för att odla vissa celltyper.
Medieprodukter levereras i flera format:
  • Basal Medium -– innehåller inga tillväxtfaktorer, cytokiner eller kosttillskott
  • SingleQuots™ Utrustning– tillväxtfaktorer, cytokiner och kosttillskott
  • BulletKit™ –basalt medium och SingleQuots™ Kit förpackat tillsammans
Följande endotelcelltillväxtmedium BulletKits™ finns tillgängliga:
  • EGM™ -2 BulletKit™ – Optimerad för vissa HUVECs, aorta- och lungartärendotelceller. Innehåller 2% FBS och VEGF för snabb spridning. Innehåller inte BBE.
  • EGM™ BulletKit™ –Optimerad för HUVECs katt. inga. CC-2517 och CC-2519, innehåller 2 % FBS och BBE. Innehåller inte exogent VEGF.
  • Ny! EGM™ -Plus BulletKit™ – Förbättrad version av EGM™ Medium. Optimerad för HUVECs katt. inga. CC-2935. Innehåller 2% FBS och BBE. Innehåller inte exogent VEGF. Snabbare spridning än HUVEC isolerade i EGM™ Medium.
  • EGM™ -2MV BulletKit™ – Krans- och höftbensartär, humana mikrovaskulära endotelceller, innehåller 5 % FBS och VEGF för snabb proliferation. Innehåller inte BBE.
  • EGM™ -MV BulletKit™ – Bovina mikrovaskulära celler, innehåller 5 % FBS och BBE. Innehåller inte exogent VEGF.
Beställningsinfo
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tillväxt Medium
Kvantitet 1 Kit
Innehåll och lagring Inget BBE (bovint hjärnextrakt), hEGF, hydrokortison, GA-1000 (Gentamicin, Amphotericin-B), FBS (fetalt bovint serum) 10 ml, VEGF, hFGF-B, R3-IGF-1, askorbinsyra, heparin
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • EGM-2 Endothelial SingleQuots Kit
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Gentamicin,sulfate