Läs mer
Lonza™ SingleQuots™ Endotelcelltillväxtmedium-2MV
Beskrivning
Välj detta endotelcelltillväxtmedium för en enkel odling av primära endotelceller. De SingleQuots™ EGM™ -2MV kit levereras med tillväxtfaktorer, cytokiner och kosttillskott, och inkluderar inte basalmediet.
- För krans- och iliaca artärer, mänskliga mikrovaskulära endotelceller
- Innehåller 5% FBS och VEGF för snabb spridning
- Innehåller inte bovint hjärnextrakt (BBE)
- Slutlig serumkoncentration ökas till 5 %
Beställningsinfo
dimProductType
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tillväxt Medium |
| Utan tillsatser | Inget bovint hjärnextrakt (BBE), Inget basalt medium |
| För användning med (applikation) | Odling av krans- och höftartär, mänskliga mikrovaskulära endotelceller |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Innehåll och lagring | Innehåller: