Läs mer
Lonza™ Clonetics™ Endotelcelltillväxt medium BulletKit-2-MV
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- EGM™ -2MV
- Mikrovaskulärt endotelcelltillväxtmedium-2 BulletKit™
Beställningsinfo
dimProductType
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tillväxt Medium |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Innehåll och lagring | Inget BBE (bovint hjärnextrakt), hEGF, hydrokortison, GA-1000 (Gentamicin, Amphotericin-B), FBS (fetalt bovint serum) 25 ml, VEGF, hFGF-B, R3, -IGF-1, askorbinsyra |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- EGM-2 MV Endothel Med BulletKit
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol, gentamycinsulphate