Läs mer
Corning™ Endothelial Cell Growth Supplement (ECGS)
Produktkod. 11523610 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
15 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
15mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11523610 100 mg 100mg
11553520 15 mg 15mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11523610 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 356006
 Begränsad artikel
I lager
Idealisk för endotelcellsodling
De Corning portfölj av cytokiner, tillväxtfaktorer och mediatillskott erbjuder ett brett utbud av proteiner som resulterar i proliferation eller differentiering av de drabbade cellerna.
  • Vialade, högrenade tillväxtfaktorer med hög biologisk aktivitet
  • Brett utbud av högrenade naturliga och rekombinanta lymfokiner
  • Berikade kulturtillskott som ska rekonstitueras/tillsättas i det medium du väljer
  • Föröka dina celler under mer definierade serumreducerade eller serumfria förhållanden
Corning erbjuder ett brett utbud av andra medietillväxttillägg. Vissa produkter är specifika för celltyp, såsom SMC4 (för iPSCs) och T-Cell-kulturtillägg (för T-celler), medan andra produkter främjar spridning i en mängd olika celltyper. Att minska serumanvändningen görs enkelt med produkter som t.ex ITS och Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Beskrivning ECGS är ett brett använt komplement för att odla en mängd olika celler, särskilt endotelceller. ECGS innehåller olika tillväxtfaktorer (t.ex. sur FGF eller ECGF-a)
Koncentration 50 till 150 μg/ml beroende på celltyp. Kan kräva tillskott av 1 till 100 μg/ml heparin.
Produkttyp Tillväxtfaktor
Formulering Lyofiliserad från NaCl-innehållande buffert med streptomycinsulfat; rekonstituera i serumfritt medium
Kvantitet 100 mg
Källa Bovin hjärna
Testad för Testad för förmåga att främja proliferation av fetala bovina hjärtendotelceller (FBHEC) i medium innehållande 10 % nyfödd kalvserum. Filtrerad (0,2 μm membran) och testad och fann negativ för bakterier, svampar och mykoplasma.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 100MG Endothelial Cell Growth Supplement (ECGS)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Streptomycin sulfate