Läs mer
Corning™ Endothelial Cell Growth Supplement (ECGS)
Produktkod. 11553520 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
15 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
15mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11553520 15 mg 15mg
11523610 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11553520 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 354006
 Begränsad artikel
I lager
Idealisk för endotelcellsodling
De Corning portfölj av cytokiner, tillväxtfaktorer och mediatillskott erbjuder ett brett utbud av proteiner som resulterar i proliferation eller differentiering av de drabbade cellerna.
  • Vialade, högrenade tillväxtfaktorer med hög biologisk aktivitet
  • Brett utbud av högrenade naturliga och rekombinanta lymfokiner
  • Berikade kulturtillskott som ska rekonstitueras/tillsättas i det medium du väljer
  • Föröka dina celler under mer definierade serumreducerade eller serumfria förhållanden
Corning erbjuder ett brett utbud av andra medietillväxttillägg. Vissa produkter är specifika för celltyp, såsom SMC4 (för iPSCs) och T-Cell-kulturtillägg (för T-celler), medan andra produkter främjar spridning i en mängd olika celltyper. Att minska serumanvändningen görs enkelt med produkter som t.ex ITS och Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8 °C
Produkttyp Tillväxttillägg
Kvantitet 15 mg