Läs mer
R&DSystems™ Endothelial Cell Growth Supplement without VEGF (50X)
Produktkod. 18441950
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
18441950 5 ml
1 options
Produktkod. 18441950 Leverantör R&DSystems™ Leverantörsnummer 390634
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    993.30 SEK / 5ml
    Save 61.70 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Media Supplement for the Low-serum, VEGF-free Expansion of Primary Endothelial Cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Produktlinje R&D Systems
Kvantitet 5 ml
Art Human