Läs mer
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Mänsklig endotelskada markörpanel, 12plex
Beskrivning
De ProcartaPlex Human Endothelial Injury Marker Panel 12plex möjliggör forskning inom området vaskulär endotelcellsskada och regenerering genom att titta på 12 proteinmål i en enda brunn med hjälp av Luminex xMAP teknologi. Samtidig upptäckt av dessa mål kan hjälpa forskare att utforska sjukdomar som kännetecknas av kärlskador, såsom hjärt-kärlsjukdom, åderförkalkning, perifer kärlsjukdom och inflammatoriska processer som involverar endotelceller. Dessutom beskrivs endoteldysfunktion som en extrapulmonell manifestation av SARS-CoV-2-virusinfektion, så forskare fokuserar också på COVID-19 och post-COVID-19 syndrom eller lång covid i samband med en vaskulär sjukdom.
Panelen tillhandahålls i ett bruksfärdigt format med individuella injektionsflaskor med infångnings- och detektionsreagens inklusive 1X pärlblandning och detektionsantikroppsblandning som kräver mindre pipettering och experimentell installation. Därför går det inte att kombinera med Simplex-kit eller annat ProcartaPlex paneler. Följande paneler är komplementära till denna panel, med ytterligare proteinmål som är relevanta inom detta forskningsområde: Human Angiogenesis Panel 18plex (kat. nr. EPX180-15806-901), och Human aterosklerospanel 1 9plex (kat. nr. EPX090-15822-901).
Dessutom kombineras mål som är relevanta i kärlskadeforskning som kräver förspädning av prov (1:100) i Human Angiogenesis Panel 2 3plex (kat.nr EPX030-15807-901) och Human aterosklerospanel 2 4plex (kat.nr EPX040-9018). Mål som ingår i Simplex-kit eller kombineras i en anpassad panel är endoglin, sICAM-1, sVCAM-1, VE-cadherin.
ProcartaPlex förkonfigurerade paneler testas omfattande för analytkombinabilitet, interferens och korsreaktivitet för att ge högsta nivå av validering och precision. Alla ProcartaPlex panelerna levereras med nödvändiga reagenser för att utföra analysen.
Mållista [pärlregion]: E-selektin [77], P-selektin [55], VEGF-A [78], VEGF-D [53], PECAM-1 [72], Angiopoietin-1 [13], Syndecan-1 [14], VEGF-R2 [18], VEGF-R3 [57], MMP-1 [64]
ProcartaPlex immunanalyser är baserade på principerna för en smörgås ELISA genom att använda två mycket specifika antikroppar som binder till olika epitoper av ett protein för att kvantifiera alla proteinmål samtidigt med hjälp av en Luminex instrument. ProcartaPlex multiplexanalyser kräver så lite som 25μ L plasma eller serum, eller 50μ L cellkultursupernatant, och bara fyra timmar för att erhålla analyserade resultat.
- Reproducerbara, tillförlitliga resultat —validerade som en panel enligt den högsta industristandarden, inklusive proteinmålskombinabilitet och korsreaktivitetstestning
- Fler resultat per prov —mäter flera proteinmål samtidigt i en enda 25 50–μ L prov
- Väletablerad Luminex teknologi —den mest refererade multiplexeringsplattformen för proteindetektion och kvantifiering
ProcartaPlex analyser använda Luminex xMAP (multianalytprofilering) teknologi för samtidig detektering och kvantifiering av upp till 80 proteinmål i en enda –25 50μ —L-prov från plasma, serum, cellkultursupernatanter och andra kroppsvätskor.
De Luminex MagPlex superparamagnetiska mikrosfärpärlor i ProcartaPlex analysen är internt färgad med exakta proportioner av röda och infraröda fluoroforer för att skapa 100 spektralt unika signaturer som kan identifieras av Luminex xMAP detektionssystem (Luminex 200 , FLEXMAP 3D , och MAGPIX system). Liknar en smörgås ELISA , den ProcartaPlex analysen använder matchade antikroppspar för att identifiera proteinet av intresse. I en multiplexad analys märks varje spektralt unik pärla med antikroppar specifika för ett enda målprotein, och bundna proteiner identifieras med biotinylerade antikroppar och streptavidin R-–fykoerytrin (RPE). Konjugeringen av proteinspecifika antikroppar till en distinkt pärla möjliggör analys av flera mål i en enda brunn.
Den viktigaste skillnaden mellan en ProcartaPlex analys och ELISA är att infångningsantikroppen i ProcartaPlex analysen är konjugerad till en magnetisk pärla och adsorberas inte till mikroplattans brunn, så den ProcartaPlex analysreagenser är fritt flytande i lösningen. För upptäckt, den Luminex 200 instrumentet innehåller till exempel två lasrar, en för att särskilja den spektrala signaturen för varje kula och den andra för att kvantifiera mängden RPE-fluorescens, vilket är proportionellt mot mängden protein som finns i provet. ProcartaPlex multiplexanalyser kan profilera fler målproteiner genom att använda betydligt mindre prov på samma tid som det tar att utföra en traditionell smörgås ELISA .
ProcartaPlex multiplexpaneler finns tillgängliga i flera format över sex arter (människa, mus, råtta, icke-mänsklig primat, svin och hund). Besök thermofisher.com/procartaplex för mer information och tillgängliga produkter.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Multiplexpanel |
| Kvantitet | 96 tester |
| Art | Människa |
| Kombinerbarhet | Ej kombinerbar |
| Analyskänslighet | Se analysintyg |
| Analysintervall | Se analysintyg |
| Formatera | Multiplexsats |
| För användning med (utrustning) | Luminex™ Instrument |
| Interassay CV | Mindre än 15 % |
| Intraassay CV | Mindre än 15 % |
| Visa mer |