Läs mer
Invitrogen™ Humant endotelin-1 (ET-1) ELISA Utrustning
Beskrivning
Endotelin-1 (ET-1) Multispecies ELISA kvantifierar endotelin-1 i serum, plasma, urin eller cellodlingsmedium från människa, nötkreatur, procin, hund, råtta och mus. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant endotelin-1. Metodens princip Endotelin-1 solid-fas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är omvänt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | P05305 |
| Analysintervall | 0,781 till 100 pg/ml |
| Analyskänslighet | 0.579 pg/mL |
| Beskrivning | Endotelin-1 (ET-1) ELISA Utrustning |
| Analysera | Multiplexanalys på Luminex Plattform |
| Konjugera | HRP |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | ELISA |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant, Urin |
| Tillräckligt för | 10 x 96 analyser |
| Visa mer |