Läs mer
R&D Systems™ Endothelin-1 Quantikine ELISA Kit
Kvantitet:
1 Kit
1 Pack
Tillräckligt för:
1 x 96-well plate
6 x 96-well plates
Beskrivning
The Endothelin-1 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies multi-species Endothelin-1 in cell culture supernates (75 ul), serum (75 ul), edta plasma (75 ul), heparin plasma (75 ul), urine (75 ul).
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 0.39 - 25pg/mL |
| Analyskänslighet | 0.207pg/mL |
| Konjugera | HRP |
| Korsreaktivitet | <50% cross-species reactivity observed with species tested. Cross-reactivity observed with 1 or more available related molecules. |
| Produkttyp | ELISA Kit |
| Provtyp | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urine |
| Specificitet | Synthetic and Natural Endothelin-1 |
| Tillräckligt för | 1 x 96-well plate |
| Målarter | Multi-species |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Visa mer |