Läs mer
Lonza™ Endotoxin
Produktkod. 11600461
Change view
Kvantitet:
5 flaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11600461 5 flaskor Varje
1 options
Produktkod. 11600461 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer 193783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10095.00 SEK
    8523.44 SEK / Paket med 1
    Save 1571.56 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högpotent endotoxin avsett för användning i endotoxinavlägsnande systemutmaningar, dvs. depyrogeneringsugnar och andra spikstudier.
  • Hög potens
  • Innehåller inte filler
  • Kan användas för ugnsvalideringsstudier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 1,25 miljoner EU/flaska
Endotoxinnivå 1,25 miljoner EU/flaska
För användning med (applikation) Avlägsnande av endotoxin
Kvantitet 5 flaskor