Läs mer
Macherey-Nagel™ Endotoxinfria buffertar för NucleoBond™ Xtra EF-satser
Beskrivning
Den nya generationens anjonbytare– ultrasnabb, endotoxinfri plasmid-DNA med högt utbyte.
- Plasmid-DNA med mindre än 0,05 EU/μ g för transfektion av mycket känsliga celler
- Patenterat endotoxinavlägsnande genom ytterligare tvättsteg– ingen extra isinkubation behövs
- Optimerad kolumndesign– Midi-prep på cirka 45 min, Maxi-prep på 50 min
- Kolumnfilter ingår– höga filterflöden, parallell lysatrensning och laddning på kolonnen
- Förbättrat kiseldioxidmaterial– typiska skördar på 400μ g (Midi) och 1000μ g (Maxi)
- NucleoBond™ Xtra Plus EF-kit innehåller NucleoBond Slutbehandlare för att påskynda DNA-utfällning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ENDO-EF |
| CAS | 64-17-5d |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Endotoxinfri plasmid-DNA-rening |
| För användning med (utrustning) | NucleoBond™ Xtra EF Kit |
| pH | 6,0 till 7,0 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Formulering | Etanol, utspädd, Kaliumklorid, Kemikalieblandning< 1%, vatten |
| Odör | Alkoholhaltig |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Buffer ENDO-EF (1000 mL)
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, potassium chloride