Läs mer
Macherey-Nagel™ Endotoxinfria buffertar för NucleoBond™ Xtra EF-satser
Beskrivning
Den nya generationens anjonbytare– ultrasnabb, endotoxinfri plasmid-DNA med högt utbyte.
- Plasmid-DNA med mindre än 0,05 EU/μ g för transfektion av mycket känsliga celler
- Patenterat endotoxinavlägsnande genom ytterligare tvättsteg– ingen extra isinkubation behövs
- Optimerad kolumndesign– Midi-prep på cirka 45 min, Maxi-prep på 50 min
- Kolumnfilter ingår– höga filterflöden, parallell lysatrensning och laddning på kolonnen
- Förbättrat kiseldioxidmaterial– typiska skördar på 400μ g (Midi) och 1000μ g (Maxi)
- NucleoBond™ Xtra Plus EF-kit innehåller NucleoBond Slutbehandlare för att påskynda DNA-utfällning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RES-EF |
| CAS | 64-17-5d |
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Endotoxinfri plasmid-DNA-rening |
| För användning med (utrustning) | NucleoBond™ Xtra EF Kit |
| pH | 7,5 till 8,5 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 3000 mL |
| Odör | Luktfri |