Läs mer
Endotoxinfritt vatten, Waternation
Produktkod. 31921344 Handla allt Waternation Medical Division Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
6 L
20 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31921344 1 L
31921349 5 L
31921346 6 L
31921343 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 31921344 Leverantör Waternation Leverantörsnummer WNEN10010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    834.27 SEK
    600.91 SEK / 1 L
    Save 233.36 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Endotoxinfritt vatten är särskilt utformat för användning i tillämpningar som kräver extremt låga endotoxinnivåer, inklusive cellkultur, proteinarbete, molekylärbiologi samt tester av läkemedel eller medicintekniska produkter.
Det är viktigt att använda högresistivitetsrenat vatten (18,2 MΩ) med mycket lågt organiskt innehåll (TOC ≤15 ppb) och fritt från endotoxiner. Endotoxiner kan avsevärt förändra celltillväxt och morfologi – till exempel i kardiomyocyter – och kan även subtilt påverka cellfunktionen. Att arbeta med kulturer som omedvetet är kontaminerade med endotoxiner kan leda till felaktiga resultat och bortkastad tid, pengar och ansträngning. Att använda Endotoxinfritt vatten kan effektivt förebygga denna risk.
  • Ultra Pure Water filtreras sterilt genom ett 0,05-mikronfilter och anses vara endotoxinfritt (<0,005 EU/ml)
  • Sterilitetstest: Negativt för tillväxt
  • pH: 6-7
  • Produkten finns i olika storlekar och förpackningsalternativ.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pure water
Molekylvikt (g/mol) 18.015
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Cellkultur/molekylärbiologi, EP/USP, Bioteknik, Ultrapure Bioreagens, Certifierad
Kvantitet 1 L