Läs mer
Endovion, MedChemExpress
Beskrivning
Endovion (NS3728) is a pharmacological anion channel inhibitor (like chloride channel) and the specific VRAC/VSOAC blocker. Endovion (NS3728) is also an Anoctamin-1 (ANO 1) channel inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Endovion |
| CAS | 265646-85-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H9BrF6N6O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | NS3728 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (252.43 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | FC(F)(F)C1=CC(C(F)(F)F)=CC(NC(NC2=C(C3=NN=NN3)C=C(Br)C=C2)=O)=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 495.18 |
| Visa mer |