Läs mer
Endoxifen (E-isomer), MedChemExpress
Beskrivning
Endoxifen E-isomer (E-Endoxifen), an E-isomer of Endoxifen, is an impurity in Endoxifen Z-isomer drug substance. Endoxifen E-isomer exhibits antiestrogenic effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Endoxifen (E-isomer) |
| CAS | 114828-90-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H27NO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | E-Endoxifen |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (85.68 mM) |
| LEDER | OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/CC)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.49 |
| Visa mer |