Läs mer
Endoxifen (Z-isomer), MedChemExpress
Beskrivning
Endoxifen Z-isomer is the most important Tamoxifen metabolite responsible for eliciting the anti-estrogenic effects of this drug in breast cancer cells expressing estrogen receptor-alpha (ERα).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Endoxifen (Z-isomer) |
| CAS | 112093-28-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H27NO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (133.87 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC)C=C1.[Z] |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.49 |
| Formel vikt | 373.49 |
| Visa mer |