Läs mer
Endrin-aldehyde 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Endrin-aldehyde |
| CAS | 7421-93-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Endrin-aldehyde |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H8 Cl6 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1,2,4-Methenocyclopenta[cd]pentalene-5-carboxaldehyde, 2,2a,3,3,4,7-hexachlorodecahydro-, (1R,2R,2aR,4S,4aS,5R,6aR,6bR,7S)-rel-, 1,2,4-Methenocyclopenta[cd]pentalene-5-carboxaldehyde, 2,2a,3,3,4,7-hexachlorodecahydro-, (1α,2β,2aβ,4β,4aβ,5β,6aβ,6bβ,7S*)- (8CI), rel-(1R,2R,2aR,4S,4aS,5R,6aR,6bR,7S)-2,2a,3,3,4,7-Hexachlorodecahydro-1,2,4-methenocyclopenta[cd]pentalene-5-carboxaldehyde, 4,5,6,7,8,8-Hexachlorohexahydro-4,7-methano-3,5,6-methenoindan-1-carboxaldehyde, Endrin aldehyde, SD 7442 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl6O/c13-8-5-3(2-19)1-4-6(5)9(14,12(8,17)18)11(16)7(4)10(8,11)15/h2-7H,1H2/t3-,4+,5-,6+,7+,8+,9+,10+,11-/m1/s1 |
| LEDER | ClC1(Cl)[C@]2(Cl)[C@@H]3[C@H](C[C@H]4[C@@H]3[C@]1(Cl)[C@]5(Cl)[C@@H]4[C@]25Cl)C=O |
| Visa mer |