Läs mer
Endrin Aldehyde, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12989224 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Packungsgröße:
1ml
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
12989224 1 mL 1ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12989224 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. S1850
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Includes
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Endrin aldehyde7421-93-41000μg/mL
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Endrin aldehyde
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 7421-93-4, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C12H8Cl6O
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel HCTWZIFNBBCVGM-YJTREVOLSA-N
LEDER C1C(C2C3C1C4C5(C2(C(C3(C45Cl)Cl)(Cl)Cl)Cl)Cl)C=O
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 380.895
PubChem CID 12147604
Kvantitet 1 mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product intended for laboratory use only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.