Läs mer
Enecadin, MedChemExpress
Produktkod. 16430509
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16430509 1 mg
16415527 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16430509 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100119
MedChemExpress Enecadin is a neuroprotective agent extracted from patent US 8623823 B2.
Enecadin is a neuroprotective agent extracted from patent US 8623823 B2.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Enecadin
CAS 259525-01-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H28FN3O
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (139.88 mM)
LEDER CC1=NC(OCCCCCN2CCCCC2)=CC(C3=CC=C(F)C=C3)=N1
Molekylvikt (g/mol) 357.46
Formel vikt 357.46
Procent renhet 99.71%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation