Beskrivning
Tunnpumpen som drivs av strömförsörjningsenheten, EnergyOne , har ett unikt nytt hybridsystem med fullständig flexibilitet och oberoende av batteriladdning.
- Strömförsörjning via 230 V nätaggregat, internationell kontaktadapter ingår i leveransen
- Finns som tillval med nätaggregat eller uppladdningsbart batteri (finns som tillbehör)
- Bestående av pumpstation, drivning, strömförsörjningsenhet inkl. anslutning och fast utloppsbåge
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Unikt hybridkraftsystem, uppladdningsbart batteri och strömförsörjningsenhet är utbytbara |
| Spänning | 240 V |
| Flödeshastighet | 12 L/min. |
| Inkluderar | Köra; Strömförsörjningsenhet; Pumpstation, internationell kontaktadapter, anslutning och fast utloppsbåge |
| Öppningsstorlek (engelska) | 0.63 in. |
| Öppningsstorlek (metrisk) | 16 mm |
| Djup (metriskt) | 100 cm |
| Pumpslangens längd | 203 mm |
| Motståndsegenskaper | Kemikalier |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifierad |
| Visa mer |