Läs mer
Enflurane, TRC
Produktkod. 17951055
Change view
Kvantitet:
2.5 g
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17951055 2.5 g 2.5g
17922065 100 g -
17995095 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17951055 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE5555752.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13838-16-9
Molekylformel C3 H2 Cl F5 O
Molekylvikt (g/mol) 184.49
Synonym 2-Chloro-1,1,2-Trifluoroethyl Difluoromethyl Ether
IUPAC-namn 2-klor-1-(difluorometoxi)-1,1,2-trifluoretan
LEDER FC(F)OC(F)(F)C(F)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Enflurane
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C3H2ClF5O/c4-1(5)3(8,9)10-2(6)7/h1-2H
Formel vikt 183.9714