Läs mer
MedChemExpress Enfuvirtide
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 97.07% |
| CAS | 159519-65-0 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvikt (g/mol) | 4491.88 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 20 mg/mL (4.45 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (0.15 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | T20∣ DP178 |