Läs mer
Engeletin, MedChemExpress
Produktkod. 16489076
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16489076 100 mg -
16461408 5 mg -
16454837 50 mg 50mg
16453866 25 mg 25mg
16418988 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16489076 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0436
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Engeletin is a flavanonol glycoside isolated from hymenaea martiana, inhibits NF-κB signaling-pathway activation, and possesses anti-inflammatory, analgesic, diuresis, detumescence, and antibiosis effects.
Engeletin is a flavanonol glycoside isolated from hymenaea martiana, inhibits NF-κB signaling-pathway activation, and possesses anti-inflammatory, analgesic, diuresis, detumescence, and antibiosis effects.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Engeletin
CAS 572-31-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H22O10
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (230.21 mM)
LEDER OC1=CC(O)=C(C([C@H](O[C@@]2([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)O4)=O)C4=C1
Molekylvikt (g/mol) 434.39
Formel vikt 434.39
Procent renhet 98.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation