missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Engeletin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Engeletin |
| CAS | 572-31-6 |
| Molekylformel | C21 H22 O10 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, (2R,3R)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-, (2R-trans)-, Engelitin (6CI,7CI,8CI), (+)-(2R,3R)-Dihydrokaempferol 3-O-α-L-rhamnoside, (2R,3R)-3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, (2R,3R)-Engelitin, Dihydrokaempferol 3-O-α-L-rhamnopyranoside, Dihydrokaempferol 3-rhamnoside, Engeletin |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O10/c1-8-15(25)17(27)18(28)21(29-8)31-20-16(26)14-12(24)6-11(23)7-13(14)30-19(20)9-2-4-10(22)5-3-9/h2-8,15,17-25,27-28H,1H3/t8-,15-,17+,18+,19+,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1O[C@@H](O[C@@H]2[C@H](Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.39 |
| Formel vikt | 434.1213 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?