Läs mer
Brady™ Graverade plåtbytesetiketter för BradyPrinter i5100, i7100 och PR Plus
Produktkod. 12332538
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Höjd (metrisk):
8 mm
50 mm
Vertikal upprepning (metrisk):
11 mm
52,7 mm
Bredd (metrisk):
27 mm
100 mm
missing translation for 'unitSize'
1 rulle
Product Code. 12332538
missing translation for 'mfr': Brady™ 805803
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ersättningsetiketter för graverad plåt för användning med bärbara termiska överföringsskrivare.
Silvergraverade plåtbytesetiketter för användning i data- och elmärkning.
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Silver
Avsluta Glans
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyetenskum Laminat Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data, telekommunikation och elmärkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) BradyPrinter i5100 och i7100, BradyPrinter PR Etikettskrivare i Plus-serien, THT 76 mm kärnskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Modell THTEP-01-7593-SV
Antal per förpackning 2500 Label(s) / Roll
Kvantitet 2500 etiketter
Storlek 27.00 mm (W) x 7.95 mm (H)
Temperaturområde (engelska) -40°F to 212°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0.0256 in.
Tjocklek (metrisk) 0.65 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 11 mm
Mått (LxB) 27.00 mm (W) x 7.95 mm (H)
Längd (engelska) 0.313 in.
Bredd (engelska) 1.06 in.
Bredd (metrisk) 27 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 27.00 mm
Höjd (engelska) 0.313 in.
Höjd (metrisk) 8 mm
Alternativt artikelnummer THTEP-01-7593-SV