Läs mer
Brady™ Graverade plåtbytesetiketter för BradyPrinter i5100, i7100 och PR Plus
Beskrivning
Silvergraverade plåtbytesetiketter för användning i data- och elmärkning.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Typ av lim | Permanent akryl, Permanent |
| Beläggning | None |
| Färg | Silver |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Polyetenskum Laminat Polyester |
| Utskrivbara sidor | Single-side Printable |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Visa mer |