Läs mer
Brady™ Graverade ersättningsetiketter för M610 och M611
Produktkod. 17827934
Change view
Färg:
Gult
Rött
Silver
Svart
Vitt
Mått (L x B):
35 x 18 mm
45 x 15 mm
48 x 19 mm
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (L x B)
17827934 Vitt 35 x 18 mm
17838014 Vitt 48 x 19 mm
17808014 Svart 45 x 15 mm
17828014 Svart 48 x 19 mm
17848014 Silver 35 x 18 mm
17888084 Silver 48 x 19 mm
17878084 Rött 45 x 15 mm
17897854 Gult 35 x 18 mm
17848054 Gult 45 x 15 mm
17817934 Gult 48 x 19 mm
17898084 Svart 35 x 18 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17827934 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 312036
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Graverade plåtbytesetiketter för användning med Brady™ Skrivarna M611 och M610.
  • Graverade plåtbytesetiketter för M610 Portable Printer
  • Aggressiv lim- och lösningsmedelsbeständighet gör dem till en utmärkt ersättning för graverade taggar
  • Drifttemperatur på -40 °C till +100 °C
Specifikationer
Typ av lim Permanent akryl, Skumbaksida
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Graverade plåtetiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data och telekommunikation, elmärkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) M610, M611, BMP61
Etiketter per rad 1 Etikett
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Kvantitet 1 Etikett
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,0256 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.65 mm
Mått (L x B) 35 x 18 mm
Längd (engelska) 1,38 tum.
Bredd (engelska) 0,71 tum.
Bredd (metrisk) 18 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 18 mm
Alternativt artikelnummer M6-07-7593-WT