Läs mer
Brady™ Graverade ersättningsetiketter för M710, M610, M611
Produktkod. 17847994
Change view
Färg:
Gult
Klart
Rött
Silver
Svart
Vitt
Mått (LxB):
7,95 x 27 mm
12,45 x 27 mm
15 x 27 mm
18 x 27 mm
40 x 30 mm
75 x 25 mm
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (LxB)
17847994 Gult 40 x 30 mm
17837864 Vitt 7,95 x 27 mm
17807904 Vitt 12,45 x 27 mm
17808004 Vitt 15 x 27 mm
17847904 Vitt 18 x 27 mm
17827994 Vitt 40 x 30 mm
17847924 Vitt 75 x 25 mm
17827924 Svart 7,95 x 27 mm
17867894 Svart 12,45 x 27 mm
17857994 Svart 15 x 27 mm
17817924 Svart 18 x 27 mm
17807994 Svart 40 x 30 mm
17817874 Silver 7,95 x 27 mm
17837954 Silver 12,45 x 27 mm
17867914 Silver 15 x 27 mm
17817994 Silver 18 x 27 mm
17808084 Silver 40 x 30 mm
17877874 Rött 7,95 x 27 mm
17847984 Rött 12,45 x 27 mm
17887994 Rött 15 x 27 mm
17807854 Rött 18 x 27 mm
17828054 Rött 40 x 30 mm
17807944 Gult 7,95 x 27 mm
17867984 Gult 12,45 x 27 mm
17897944 Gult 15 x 27 mm
17807914 Gult 18 x 27 mm
17898034 Gult 75 x 25 mm
17897864 Klart 7,95 x 27 mm
17848074 Klart 12,45 x 27 mm
17888034 Klart 40 x 30 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Produktkod. 17847994 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 312121
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Graverade plåtbytesetiketter för användning med Brady™ Skrivarna M611, M610 och M710.
  • Graverade plåtbytesetiketter för de bärbara termiska överföringsskrivarna M610 och M611
  • Delar kan också skrivas ut på M710-etikettskrivaren förutsatt att rulladaptern (M71-ADAPT) används
  • Aggressiv lim- och lösningsmedelsbeständighet gör dem till en idealisk ersättning för graverade taggar
  • Drifttemperatur på -40 °C till +100 °C
Specifikationer
Typ av lim Permanent akryl, Skumbaksida
Beläggning Hold (Håll)
Färg Gult
Avsluta Glans
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Graverade tallriketiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Data och telekommunikation, elmärkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketter per rad 1 Etikett
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Kvantitet 100 etiketter
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +212 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +100 °C
Tjocklek (engelska) 0,0256 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.65 mm
Mått (LxB) 40 x 30 mm
Längd (engelska) 1,57 tum.
Bredd (engelska) 1,18 tum.
Bredd (metrisk) 30 mm
Bredd (engelska) Utskrivbart område 30 mm
Alternativt artikelnummer M6-05-7593-YL