Läs mer
Enilconazole, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Imazalil |
| CAS | 35554-44-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Imazalil |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H14 Cl2 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Enilconazole, 1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(prop-2-enyloxy)ethyl]-1H-imidazole, Imazalil, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propen-1-yloxy)ethyl]-, 1H-Imidazole, 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl]- (9CI), 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(2-propen-1-yloxy)ethyl]-1H-imidazole, (R,S)-1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl]-1H-imidazole, (RS)-1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, (+/-)-Imazalil, 1-[2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-(2-propenyloxy)ethyl]-1H-imidazole, Amolden MP 100, Bromazil, CGA 41333, Clinafarm, Deccosil, Deccozil, Deccozil S 75, FloPro IMZ, Florasan, Freshgard, Fungaflor, Fungazil, Imaverol, Magnate, NuZone, R 23979 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14Cl2N2O/c1-2-7-19-14(9-18-6-5-17-10-18)12-4-3-11(15)8-13(12)16/h2-6,8,10,14H,1,7,9H2 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCC=C)c(Cl)c1 |
| Visa mer |