Läs mer
Eniluracil, MedChemExpress
Beskrivning
Eniluracil (5-Ethynyluracil), a uracil analogue and a mechanism-based irreversible inhibitor of dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD), increases the oral bioavailability of 5-fluorouracil (5-FU) to 100%, facilitating uniform absorption and predictable toxicity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eniluracil |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 59989-18-3 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H4N2O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | 5-Ethynyluracil GW776C85 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (306.15 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |