Läs mer
Eniporide hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Eniporide hydrochloride (EMD-96785 hydrochloride) is a potent Na+/H+ exchange inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Eniporide hydrochloride |
| CAS | 211813-86-4 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H17ClN4O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | EMD-96785 hydrochloride |
| Löslighetsinformation | DMSO : 55 mg/mL (154.14 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4.17 mg/mL (11.69 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | CS(=O)(C1=C(N2C=CC=C2)C=C(C)C(C(NC(N)=N)=O)=C1)=O.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.83 |
| Visa mer |