Läs mer
(±)-Enitociclib, MedChemExpress
Beskrivning
(±)-Enitociclib ((±)-BAY-1251152) is a racemic mixture of BAY-1251152. BAY-1251152 is a potent and highly selective PTEF/CDK9 inhibitor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-Enitociclib |
| CAS | 1610358-53-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H18F2N4O2S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (±)-BAY-1251152 (±)-VIP152 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (123.63 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N=S(CC1=CC(NC2=NC=C(F)C(C3=CC=C(F)C=C3OC)=C2)=NC=C1)(C)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 404.43 |
| Visa mer |