Läs mer
ENMD-1198, MedChemExpress
Produktkod. 16481599
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16481599 1 mg
1 options
Produktkod. 16481599 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16196
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress ENMD-1198 (IRC-110160), an orally active microtubule destabilizing agent, is a 2-methoxyestradiol analogue with antiproliferative and antiangiogenic activity. ENMD-1198 is suitable for inhibiting HIF-1alpha and STAT3 in human HCC cells and leads to reduced tumor growth and vascularization.
ENMD-1198 (IRC-110160), an orally active microtubule destabilizing agent, is a 2-methoxyestradiol analogue with antiproliferative and antiangiogenic activity. ENMD-1198 is suitable for inhibiting HIF-1alpha and STAT3 in human HCC cells and leads to reduced tumor growth and vascularization.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material ENMD-1198
CAS 864668-87-1
Färg Brownish Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H25NO2
Kvantitet 1 mg
Synonym IRC-110160
LEDER C[C@@]12C=CC[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=C(OC)C(C(N)=O)=C4)[C@@]3([H])CC2
Molekylvikt (g/mol) 311.42
Formel vikt 311.42
Procent renhet 98.87%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease