Läs mer
ENMD-2076, MedChemExpress
Beskrivning
ENMD-2076 is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 1.86, 14, 58.2, 15.9, 92.7, 70.8, 56.4 nM for Aurora A, Flt3, KDR/VEGFR2, Flt4/VEGFR3, FGFR1, FGFR2, Src, PDGFRα, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ENMD-2076 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 934353-76-1 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H25N7 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 31 mg/mL (82.56 mM) |
| LEDER | CC1=CC(NC2=NC(/C=C/C3=CC=CC=C3)=NC(N4CCN(CC4)C)=C2)=NN1 |
| Visa mer |