missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ENMD-2076, MedChemExpress

Produktkod. p-200096160
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16485246

Brand: Medchem Express HY10987A

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress ENMD-2076 is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 1.86, 14, 58.2, 15.9, 92.7, 70.8, 56.4 nM for Aurora A, Flt3, KDR/VEGFR2, Flt4/VEGFR3, FGFR1, FGFR2, Src, PDGFRα, respectively.

ENMD-2076 is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 1.86, 14, 58.2, 15.9, 92.7, 70.8, 56.4 nM for Aurora A, Flt3, KDR/VEGFR2, Flt4/VEGFR3, FGFR1, FGFR2, Src, PDGFRα, respectively.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material ENMD-2076
Fysisk form Solid
CAS 934353-76-1
Färg Off-White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H25N7
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 31 mg/mL (82.56 mM)
LEDER CC1=CC(NC2=NC(/C=C/C3=CC=CC=C3)=NC(N4CCN(CC4)C)=C2)=NN1
Molekylvikt (g/mol) 375.47
Formel vikt 375.47
Procent renhet 98.17%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.