Läs mer
ENMD-2076 Tartrate, MedChemExpress
Beskrivning
ENMD-2076 Tartrate is a multi-targeted kinase inhibitor with IC50s of 1.86, 14, 58.2, 15.9, 92.7, 70.8, 56.4 nM for Aurora A, Flt3, KDR/VEGFR2, Flt4/VEGFR3, FGFR1, FGFR2, Src, PDGFRα, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | ENMD-2076 Tartrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1291074-87-7 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H31N7O6 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (47.57 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@H](C(O)=O)[C@@H](C(O)=O)O.CC1=CC(NC2=NC(/C=C/C3=CC=CC=C3)=NC(N4CCN(CC4)C)=C2)=NN1 |
| Visa mer |