Läs mer
Enmetazobactam, MedChemExpress
Produktkod. 16476517
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16476517 5 mg 5mg
16423798 10 mg 10mg
16420177 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16476517 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103095
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
MedChemExpress Enmetazobactam (AAI101) is an extended-spectrum β-lactamase inhibitor, against many resistant Gram-negative pathogens.
Enmetazobactam (AAI101) is an extended-spectrum β-lactamase inhibitor, against many resistant Gram-negative pathogens.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Enmetazobactam
CAS 1001404-83-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H14N4O5S
Kvantitet 5 mg
Synonym AAI101
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 113.3 mg/mL (360.46 mM)
LEDER C[N+]1=NN(C[C@@](S([C@]2([H])C3)(=O)=O)(C)[C@H](C([O-])=O)N2C3=O)C=C1
Molekylvikt (g/mol) 314.32
Formel vikt 314.32
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation