Läs mer
Enocitabine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enocitabine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H55N3O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-27(36)32-26-22-23-34(31(39)33-26)30-29(38)28(37)25(24-35)40-30/h22-23,25,28-30,35,37-38H,2-21,24H2,1H3,(H,32,33,36,39)/t25-,28-,29+,30-/m1/s1 |
| Formel vikt | 565.4091 |