Läs mer
Enocyanin, MedChemExpress
Beskrivning
Enocyanin is an anthocyanin extracted from grapes. Enocyanin shows inhibitory effect on the leucine aminopeptidase, acid phosphatase, γ-glutamyl transpeptidase and esterase activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enocyanin |
| CAS | 11029-12-2 |
| Färg | Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL ∣H2O : 5 mg/mL (Need ultrasonic) |
| LEDER | [Enocyanin] |
| Kvantitet | 100 mg |
| Kvalitet | Research |
| Fysisk form | Solid |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |