missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Enocyanin, TRC

Produktkod. 30382610
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30382610 10 g
30371294 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30382610 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE26236510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 11029-12-2
Molekylformel C27H31O16
Molekylvikt (g/mol) 611.53

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Enocyanin
Kvantitet 10 g
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.