Läs mer
Novus Biologicals™ Enolase 1 Overexpression Lysate
Produktkod. 18277092
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
18277092 0.1 mg 0.1mg
1 options
Produktkod. 18277092 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL110267
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7270.00 SEK
    6874.35 SEK / 0.1mg
    Save 395.65 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The Enolase 1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC25494 and based on accession number NM_1428. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens enolase 1, (alpha) (ENO1), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only