missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Enolase 2/Neuron-specific Enolase Antibody (NSEP2), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Beskrivning
Enolase 2/Neuron-specific Enolase Monoclonal antibody specifically detects Enolase 2/Neuron-specific Enolase in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Enolase 2/Neuron-specific Enolase |
| Användningsområden | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Klona | NSEP2 |
| Konjugera | CoraFluor 1 |
| Formulering | PBS |
| Gene Alias | 2-phospho-D-glycerate hydrolyase, 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, EC 4.2.1.11, Enolase 2, enolase 2 (gamma, neuronal), gamma-enolase, Neural enolase, neuron specific gamma enolase, neurone-specific enolase, Neuron-specific enolase, NSE |
| Värd art | Mouse |
| Immunogen | Ovalbumin-conjugated synthetic peptides corresponding to human NSE amino acid sequence:NSE-P2: aa's 271-285 - TGDQLGALYQDFVRD |
| Reningsmetod | Protein A purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?