Läs mer
Enoxacin-d8, TRC
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | Enoxacin D8 (Piperazinyl D8) |
| CAS | 1329642-60-5 |
| Molekylformel | C15 D8 H9 F N4 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Enoxacin-d8, 1-Ethyl-6-fluoro-7-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17FN4O3/c1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20/h7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23)/i3D2,4D2,5D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c2nc3N(CC)C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc2F)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1-ethyl-6-fluoro-7-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.368 |
| Formel vikt | 328.179 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?