Läs mer
Enoxacin Seskihydrat, TRC
Produktkod. 30381962
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30381962 100 mg
30378760 50 mg
30383686 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30381962 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE557603100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84294-96-2
Molekylformel 2 C15 H17 F N4 O3 . 3 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 694.68
Synonym 1-Ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-1,8-Naphthyridine-3-carboxylic Acid Hydrate (2:3), Enoxacin Sesquihydrate, 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-(1-piperazinyl)-, hydrate (2:3) (9CI, ACI)
IUPAC-namn 1-etyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-naftyridin-3-karboxylsyra; trihydrat
LEDER O.O.O.CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(nc12)N3CCNCC3.CCN4C=C(C(=O)O)C(=O)c5cc(F)c(nc45)N6CCNCC6
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Enoxacin sesquihydrate
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/2C15H17FN4O3.3H2O/c2*1-2-19-8-10(15(22)23)12(21)9-7-11(16)14(18-13(9)19)20-5-3-17-4-6-20;;;/h2*7-8,17H,2-6H2,1H3,(H,22,23);3*1H2
Formel vikt 694.2886