Läs mer
Enoxacin
Produktkod. 15464399
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464399 25 g 25g
15444399 1 g 1g
15454399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15464399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61912.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Ett antibakteriellt substantibakteriell medel som verkar på DNA-gyras | CAS: 74011-58-8 | C15H17FN4O3 | 320,324 g/mol
Enoxacin är ett antibakteriellt medel som används vid behandling av gastroenterit, inklusive infektiös diarré, luftvägsinfektioner, gonorré och urinvägsinfektioner. Det är ett bakteriedödande medel och dess verkningssätt beror på att blockera bakteriell DNA-replikation genom att binda sig till ett enzym som kallas DNA-gyras.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Enoxacin är ett antibakteriellt medel som används vid behandling av gastroenterit, inklusive infektiös diarré, luftvägsinfektioner, gonorré och urinvägsinfektioner. Det är ett bakteriedödande medel och dess verkningssätt beror på att blockera bakteriell DNA-replikation genom att binda sig till ett enzym som kallas DNA-gyras.
Löslighet
50 mg/ml i 1 M NaOHS Lätt lösligt i natriumhydroxid, dimetylsulfoxid, kloroform och metanol. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara den på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74011-58-8
Molekylformel C15H17FN4O3
Molekylvikt (g/mol) 320.324
MDL-nummer MFCD00133308
InChI-nyckel IDYZIJYBMGIQMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Penetrex™ The Clorox Company; Bactidan
PubChem CID 3229
ChEBI CHEBI:157175
IUPAC-namn 1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
LEDER CCN1C=C(C(=O)C2=CC(=C(N=C21)N3CCNCC3)F)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Enoxacin
Typ Enoxacin
Fysisk form Kristallint pulver
Smältpunkt 220 °C till 224 °C
Färg Vitt till gult
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,3587
Löslighetsinformation 50 mg/ml i 1 M NaOHS Lätt lösligt i natriumhydroxid, dimetylsulfoxid, kloroform och metanol; Olösligt i vatten.
Formel vikt 320.32
RUO– Endast forskningsanvändning