Läs mer
Enoxaparin natrium, TRC
Produktkod. 30138379
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138379 25 mg
30138088 50 mg
30004397 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138379 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH24580825MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 679809-58-6
Molekylformel C42H59N3Na4O35S2
Molekylvikt (g/mol) 1322
Synonym Clexane, Enoxaparin, Enoxil, Inhixa, Jipailin, Klexane, Lovenox, PK 10169, Thorinane, Xaparin;
IUPAC-namn natrium (2R,3R,4S)-2-(((2R,3S,4R,5R,R,6S)-5-acetamido-6-(((1R,2R,3R,4R)-4-(((2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-6-(((4R,5R,6R)-2-karboxylato-4,5-dihydroxy-6-(((1R,3R,4R,5R)-3-hydroxy-4-(sulfonatoamino)-6,8-dioxabicyklo[3.2.1]oktan-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-2-(hydroxymetyl)-4-metyltetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-karboxylato-2,3-dihydroxycyklohexyl)-4-hydroxy-2-((sulfooxy)metyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-3, 4-dihydro-2H-pyran-6-karboxylat
LEDER C[C@@H]1[C@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]1O[C@@H]2CC([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)COS(=O)(=O)O)O[C@H]4[C@@H]([C@H](C=C(O4)C(=O)[O-])O)O)O)NC(=O)C)C(=O)[O-])CO)OC5[C@@H]([C@H]([C@@H](OC5C(=O)[O-])OC6[C@H]7CO[C@H](O7)[C@@H]([C@H]6O)NS(=O)(=O)[O-])O)O)NC(=O)C.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Enoxaparin Sodium
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C42H63N3O35S2.4Na/c1-9-19(43-10(2)47)39(79-33-27(55)28(56)42(80-34(33)37(61)62)78-31-17-7-69-38(74-17)21(25(31)53)45-81(63,64)65)73-16(6-46)29(9)71-14-4-12(35(57)58)30(26(54)23(14)51)76-40-20(44-11(3)48)24(52)32(18(75-40)8-70-82(66,67)68)77-41-22(50)13(49)5-15(72-41)36(59)60;;;;/h5,9,12-14,16-34,38-42,45-46,49-56H,4,6-8H2,1-3H3,(H,43,47)(H,44,48)(H,57,58)(H,59,60)(H,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68);;;;/q;4*+1/p-4/t9-,12?,13+,14-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30-,31?,32-,33?,34?,38-,39-,40-,41+,42-;;;;/m1..../s1
Formel vikt 1321.2