missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Enoxaparin natrium, TRC

Produktkod. 30138088
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138088 50 mg
30138379 25 mg
30004397 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138088 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH24580850MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 679809-58-6
Molekylformel C42H59N3Na4O35S2
Molekylvikt (g/mol) 1322
Synonym Clexane, Enoxaparin, Enoxil, Inhixa, Jipailin, Klexane, Lovenox, PK 10169, Thorinane, Xaparin;
IUPAC-namn natrium (2R,3R,4S)-2-(((2R,3S,4R,5R,R,6S)-5-acetamido-6-(((1R,2R,3R,4R)-4-(((2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-6-(((4R,5R,6R)-2-karboxylato-4,5-dihydroxy-6-(((1R,3R,4R,5R)-3-hydroxy-4-(sulfonatoamino)-6,8-dioxabicyklo[3.2.1]oktan-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-2-(hydroxymetyl)-4-metyltetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-6-karboxylato-2,3-dihydroxycyklohexyl)-4-hydroxy-2-((sulfooxy)metyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)-3,4-dihydroxy-3, 4-dihydro-2H-pyran-6-karboxylat
LEDER C[C@@H]1[C@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]1O[C@@H]2CC([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)COS(=O)(=O)O)O[C@H]4[C@@H]([C@H](C=C(O4)C(=O)[O-])O)O)O)NC(=O)C)C(=O)[O-])CO)OC5[C@@H]([C@H]([C@@H](OC5C(=O)[O-])OC6[C@H]7CO[C@H](O7)[C@@H]([C@H]6O)NS(=O)(=O)[O-])O)O)NC(=O)C.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Enoxaparin Sodium
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C42H63N3O35S2.4Na/c1-9-19(43-10(2)47)39(79-33-27(55)28(56)42(80-34(33)37(61)62)78-31-17-7-69-38(74-17)21(25(31)53)45-81(63,64)65)73-16(6-46)29(9)71-14-4-12(35(57)58)30(26(54)23(14)51)76-40-20(44-11(3)48)24(52)32(18(75-40)8-70-82(66,67)68)77-41-22(50)13(49)5-15(72-41)36(59)60;;;;/h5,9,12-14,16-34,38-42,45-46,49-56H,4,6-8H2,1-3H3,(H,43,47)(H,44,48)(H,57,58)(H,59,60)(H,61,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68);;;;/q;4*+1/p-4/t9-,12?,13+,14-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29+,30-,31?,32-,33?,34?,38-,39-,40-,41+,42-;;;;/m1..../s1
Formel vikt 1321.2
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.