Läs mer
Enoxastrobin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Enoxastrobin |
| CAS | 238410-11-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Enoxastrobin |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C22 H22 Cl N O4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Benzeneacetic acid, 2-[[[(E)-[(2E)-3-(4-chlorophenyl)-1-methyl-2-propen-1-ylidene]amino]oxy]methyl]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αE)-, 2-[[[(E)-[(2E)-3-(4-chlorophenyl)-1-methyl-2-propenylidene]amino]oxy]methyl]-α-(methoxymethylene)-, methyl ester, (αE)- (9CI), Enoxastrobin, Enestroburin |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22ClNO4/c1-16(8-9-17-10-12-19(23)13-11-17)24-28-14-18-6-4-5-7-20(18)21(15-26-2)22(25)27-3/h4-13,15H,14H2,1-3H3/b9-8+,21-15+,24-16+ |
| LEDER | CO\C=C(\C(=O)OC)/c1ccccc1CO\N=C(/C)\C=C\c2ccc(Cl)cc2 |
| Visa mer |